Documenti fondamentali
SAB4501532
Sigma-Aldrich
Anti-Fas Antibody
rabbit polyclonal
Sinonimo/i:
Apo-1, CD95, FasL receptor, TNFRSF6, apoptosis-mediating surface antigen FAS
Scegli un formato
100 μG
CHF 412.00
CHF 412.00
Spedizione prevista il30 maggio 2025
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 μG
CHF 412.00
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
CHF 412.00
Spedizione prevista il30 maggio 2025
Nome del prodotto
Anti-FAS antibody produced in rabbit, affinity isolated antibody
Origine biologica
rabbit
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen 37 kDa
Reattività contro le specie
human
Concentrazione
~1 mg/mL
tecniche
ELISA: 1:10000
immunofluorescence: 1:100-1:500
western blot: 1:500-1:1000
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... FAS(355)
Descrizione generale
Anti-FAS Antibody detects endogenous levels of total FAS protein.
Immunogeno
The antiserum was produced against synthesized peptide derived from human FAS.
Immunogen Range: 257-306
Caratteristiche e vantaggi
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Stato fisico
Rabbit IgG in phosphate buffered saline (without Mg2+ and Ca2+), pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol.
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Martina Vukoja et al.
Biomedicines, 12(4) (2024-04-27)
This study aimed to investigate the cytotoxic activity of decidual lymphocytes and the mRNA/protein expression of cytotoxic proteins in various cell types in the context of preeclampsia (PE) compared to those of healthy pregnancies. We analyzed fresh decidua basalis tissue