05-338
Anti-Fas Antibody
UPSTATE®, mouse monoclonal, ZB4
Sinonimo/i:
APO-1 cell surface antigen, Apo-1 antigen, Apoptosis-mediating surface antigen FAS, CD95 antigen, FASLG receptor, Fas (TNF receptor superfamily, member 6), Fas AMA, Fas antigen, apoptosis antigen 1, tumor necrosis factor receptor superfamily member 6, tu
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Anticorpo anti-Fas (umano, neutralizzante), clone ZB4, clone ZB4, Upstate®, from mouse
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
ZB4, monoclonal
Reattività contro le specie
human
Produttore/marchio commerciale
Upstate®
tecniche
flow cytometry: suitable
neutralization: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... FAS(355)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Apoptosi & cancro
Apoptosi - Altro
Qualità
Neutralizzazione: questo anticorpo a concentrazioni 10-500 ng/ml è stato incubato per un'ora con cellule trasfettate con Fas umano e ha inibito l'anticorpo anti-Fas (umano, attivante), clone CH11 (Catalogo # 05-201). La vitalità cellulare è stata valutata utilizzando un test WST-1.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Risultati analitici
diversi tipi di cellule umane.
Altre note
Note legali
Esclusione di responsabilità
WGK 2