SAB4501470
Anti-5-HT-1B antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinonimo/i:
5-HT-1B, 5-HT-1D-β, 5-HT1B, 5-hydroxytryptamine receptor 1B, Serotonin receptor 1B
Scegli un formato
CHF 457.00
Scegli un formato
About This Item
CHF 457.00
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen 43 kDa
Reattività contro le specie
human, mouse, rat
Concentrazione
~1 mg/mL
tecniche
ELISA: 1:5000
immunofluorescence: 1:100-1:500
immunohistochemistry: 1:50-1:100
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... HTR1B(3351)
Categorie correlate
Descrizione generale
Immunogeno
Immunogen Range: 201-250
Azioni biochim/fisiol
Caratteristiche e vantaggi
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)