SAB4501297
Anti-GRID1 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinonimo/i:
GRID1, GluR δ-1, glutamate receptor δ-1 subunit
Scegli un formato
CHF 389.00
Spedizione prevista il14 maggio 2025
Scegli un formato
About This Item
CHF 389.00
Spedizione prevista il14 maggio 2025
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen 112 kDa
Reattività contro le specie
mouse, human, rat
Concentrazione
~1 mg/mL
tecniche
ELISA: 1:40000
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:1000
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... GRID1(2894)
Descrizione generale
Immunogeno
Immunogen Range: 831-880
Caratteristiche e vantaggi
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)