SAB4500662
Anti-Aggrecan (Cleaved-Asp369), N-Terminal antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinonimo/i:
CSPCP, CSPG1, aggrecan core protein, cartilage-specific proteoglycan core protein, chondroitin sulfate proteoglycan core protein 1
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
antigen 44 kDa
Reattività contro le specie
human, rat
Concentrazione
~1 mg/mL
tecniche
ELISA: 1:20000
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:1000
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
proteolytically cleaved (Asp369)
Informazioni sul gene
human ... ACAN(176)
Descrizione generale
Immunogeno
Immunogen Range: 320-369
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol