SAB4301715
Anti-PTGIR
affinity isolated antibody
Sinonimo/i:
IP, PRIPR
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous glycerol solution
Reattività contro le specie
human
tecniche
immunohistochemistry: 1:20-1:100
western blot: 1:200-1:1000
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... PTGIR(5739)
Immunogeno
Caratteristiche e vantaggi
Stato fisico
Not finding the right product?
Try our Motore di ricerca dei prodotti.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1