MAB4051
Anti-Angiotensin Converting Enzyme Antibody, clone 9B9
clone 9B9, Chemicon®, from mouse
Sinonimo/i:
ACE, CD143, DCP1, Peptidyl-dipeptidase A, Peptidase P
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
9B9, monoclonal
Reattività contro le specie
hamster, feline, human, monkey, rat
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
ELISA: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1
Compatibilità
not suitable for immunohistochemistry (Paraffin)
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... AGT(183)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Immunocytochemistry: 1:100. Reacts with endothelial cell, macrophages (activated) and THP1 cells (monocyte line).
Immunoblotting: 1:100: ~170-180kDa isoform, reducing conditions.
Immunoprecipitation: 1:1,000-1:10,000
ELISA : 1:1,000
Visualization of lung vessels (Danilov et al., 1989; Klibanov et al., 1988; Hiemisch et al., 1993)
Antibody mediated drug delivery into the lung (Danilov et al., 1991, 1994; Muzykantov et al., 1994, 1996)
Estimation of lung vessel injury (Muzykantov et al., 1991; Atochina et al., 1992)
Structure-function of ACE (Danilov et al., 1994)
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Neuroscience
Hormones & Receptors
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Note legali
Esclusione di responsabilità
Not finding the right product?
Try our Motore di ricerca dei prodotti.
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2