Documenti
SAB4301680
Sigma-Aldrich
Anti-VPS54
affinity isolated antibody
Sinonimo/i:
HCC8, SLP-8p, VPS54L, WR, hVps54L
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous glycerol solution
Reattività contro le specie
human
tecniche
immunohistochemistry: 1:20-1:100
Numero d’accesso
BC030275
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... VPS54(51542)
Immunogeno
Fusion protein of human VPS54
Caratteristiche e vantaggi
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Stato fisico
Rabbit IgG in pH7.4 PBS, 0.05% NaN3, 40% Glycerol.
Not finding the right product?  
Try our Motore di ricerca dei prodotti.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1