Documenti fondamentali
SAB4301634
Sigma-Aldrich
Anti-KDM5C
affinity isolated antibody
Sinonimo/i:
MRX13, MRXJ, MRXSJ, SMCX, XE169
Scegli un formato
100 μL
CHF 283.00
CHF 283.00
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 μL
CHF 283.00
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
CHF 283.00
Check Cart for Availability
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous glycerol solution
Reattività contro le specie
human
tecniche
immunohistochemistry: 1:30-1:150
Numero d’accesso
NP_004178
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... KDM5C(8242)
Immunogeno
Synthetic peptide of human lysine (K)-specific demethylase 5C
Caratteristiche e vantaggi
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Stato fisico
Rabbit IgG in pH7.4 PBS, 0.05% NaN3, 40% Glycerol.
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Chenmin Sun et al.
Journal of Cancer, 9(20), 3787-3796 (2018-11-09)
Aim: BAP1 is frequently mutated in clear cell renal cell carcinoma (ccRCC) with a definitive role still unclear. Methods: In silico analysis of BAP1-mutant and wild-type gene enrichment and functional annotation in TCGA-KIRC dataset was performed. Target gene was studied