Documenti fondamentali
SAB4301005
Sigma-Aldrich
Anti-CENPU antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinonimo/i:
CENP50, CENPU50, KLIP1, MLF1IP, PBIP1
Scegli un formato
100 μL
CHF 235.00
CHF 235.00
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 μL
CHF 235.00
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
CHF 235.00
Check Cart for Availability
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human
Concentrazione
1.6 mg/mL
tecniche
immunohistochemistry: 1:50- 1:200
Isotipo
IgG
Numero d’accesso
NP_078905.2
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... CENPU(79682)
Specificità
The antibody detects endogenous levels of total CENPU protein.
Immunogeno
Full length fusion protein
Caratteristiche e vantaggi
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Stato fisico
Rabbit IgG in pH7.3 PBS, 0.05% NaN3, 50% Glycerol.
Esclusione di responsabilità
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)