AV35098
Anti-KCNN4 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinonimo/i:
Anti-IK1, Anti-IKCA1, Anti-KCA4, Anti-KCa3.1, Anti-SK4, Anti-Small conductance calcium-activated channel, subfamily N, member 4, Anti-hIKCa1, Anti-hKCa4
Scegli un formato
CHF 473.00
Scegli un formato
About This Item
CHF 473.00
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
PM
48 kDa
Reattività contro le specie
human
Concentrazione
0.5 mg - 1 mg/mL
tecniche
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... KCNN4(3783)
Categorie correlate
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
- western blot analysis
- immunofluorescence
- staining
- immunohistochemistry
Azioni biochim/fisiol
Sequenza
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)