SAB4300928
Anti-NRL antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinonimo/i:
D14S46E, NRL, Neural retina-specific leucine zipper protein
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
26 kDa
Reattività contro le specie
human
Concentrazione
1.0 mg/mL
tecniche
western blot: 1:500-1:3000 (Cell Lysate)
Isotipo
IgG
Numero d’accesso
NP_006168.1
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... NRL(4901)
Categorie correlate
Specificità
Immunogeno
Caratteristiche e vantaggi
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
WGK 1