SAB4300768
Anti-ELOVL1 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinonimo/i:
CGI-88, ELOVL1, Elongation of very long chain fatty acids protein 1, SSC1
Scegli un formato
CHF 300.00
Spedizione prevista il14 maggio 2025
Scegli un formato
About This Item
CHF 300.00
Spedizione prevista il14 maggio 2025
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
35 kDa
Reattività contro le specie
mouse, human
Concentrazione
1.0 mg/mL
tecniche
western blot: 1:500-1:3000 (Cell Lysate)
Isotipo
IgG
Numero d’accesso
NP_001243328.1
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... ELOVL1(64834)
Specificità
Immunogeno
Caratteristiche e vantaggi
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)