Documenti
SAB4300682
Sigma-Aldrich
Anti-EEA1 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinonimo/i:
Anti-MST105, Anti-MSTP105, Anti-ZFYVE2
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Origine biologica
rabbit
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
~170 kDa
Reattività contro le specie
rat, human, mouse
Concentrazione
1 mg/mL
tecniche
western blot: 1:500-1:1000
Isotipo
IgG
Sequenza immunogenica
(R-V-G-S-Q)
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... EEA1(8411)
Descrizione generale
The antibody detects endogenous level of total EEA1 protein.
Immunogeno
Peptide sequence around aa. 12-16 (R-V-G-S-Q), according to the protein NP_003557.2
Caratteristiche e vantaggi
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Descrizione del bersaglio
Binds phospholipid vesicles containing phosphatidylinositol 3-phosphate and participates in endosomal trafficking.
Stato fisico
Solution in phosphate-buffered saline containing 0.02% sodium azide and 50% glycerol
Not finding the right product?  
Try our Motore di ricerca dei prodotti.
Raccomandato
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
Adrienn Skopál et al.
Current issues in molecular biology, 45(6), 4948-4969 (2023-06-27)
Adenosine plays an important role in modulating immune cell function, particularly T cells and myeloid cells, such as macrophages and dendritic cells. Cell surface adenosine A2A receptors (A2AR) regulate the production of pro-inflammatory cytokines and chemokines, as well as the