SAB4300414
Anti-HDAC5 (Ab-498) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinonimo/i:
Anti-FLJ90614 antibody produced in rabbit, Anti-HD5 antibody produced in rabbit, Anti-NY-CO-9 antibody produced in rabbit, Anti-histone deacetylase 5 antibody produced in rabbit
Scegli un formato
CHF 299.00
Scegli un formato
About This Item
CHF 299.00
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
~124 kDa
Reattività contro le specie
rat, human, mouse
Concentrazione
1 mg/mL
tecniche
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:1000
Isotipo
IgG
Sequenza immunogenica
(T-Q-S-S-P)
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... HDAC5(10014)
Immunogeno
Caratteristiche e vantaggi
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)