07-175
Anti-phospho-JNK (Thr183/Tyr185, Thr221/Tyr223) Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinonimo/i:
JNK1 alpha protein kinase, JNK1 beta protein kinase, JUN N-terminal kinase, Stress-activated protein kinase JNK1, Stress-activated protein kinase JNK1, mitogen-activated protein kinase 8, mitogen-activated protein kinase 8 isoform JNK1 alpha1, mitogen-ac
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Purificato mediante
affinity chromatography
Reattività contro le specie
human, mouse, horse
Reattività contro le specie (prevista in base all’omologia)
canine (based on 100% sequence homology), bovine (based on 100% sequence homology), chicken (based on 100% sequence homology), rat (based on 100% sequence homology), Xenopus (based on 100% sequence homology), equine (based on 100% sequence homology)
tecniche
activity assay: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
phosphorylation (p(Thr183/pTyr185), (pThr221/pTyr223))
Informazioni sul gene
human ... MAPK8(5599)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Signaling
MAP Kinases
Qualità
Western Blot Analysis: 2 µg/mL of this antibody detected JNK on 10 µg of untreated and lambda phosphatase RAW264.7 cell lysates.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Risultati analitici
Untreated and Lambda phosphatase treated RAW264.7 cell lysates
Altre note
Esclusione di responsabilità
Not finding the right product?
Try our Motore di ricerca dei prodotti.
Raccomandato
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1