Documenti fondamentali
SAB4300306
Sigma-Aldrich
Anti-JUN (Ab-93) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinonimo/i:
Anti-AP-1 antibody produced in rabbit, Anti-AP1 antibody produced in rabbit, Anti-c-Jun antibody produced in rabbit, Anti-jun oncogene antibody produced in rabbit
Scegli un formato
100 μG
CHF 398.00
CHF 398.00
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 μG
CHF 398.00
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
CHF 398.00
Check Cart for Availability
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
~43 kDa
Reattività contro le specie
rat, mouse, human
Concentrazione
1 mg/mL
tecniche
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:1000
Isotipo
IgG
Sequenza immunogenica
(T-P-T-P-T)
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... JUN(3725)
Immunogeno
Peptide sequence around aa. 91-95 (T-P-T-P-T), according to the protein JUN.
Caratteristiche e vantaggi
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Descrizione del bersaglio
Transcription factor that recognizes and binds to the enhancer heptamer motif 5'-TGA[CG]TCA-3'.
Stato fisico
Solution in phosphate-buffered saline containing 0.02% sodium azide and 50% glycerol
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)