SAB4200815
Anti-VEGF165 antibody, Mouse monoclonal
clone VG-20, purified from hybridoma cell culture
Sinonimo/i:
VEGF-A, VPF, Vascular endothelial growth factor A, Vascular permeability factor
Origine biologica
mouse
Forma dell’anticorpo
purified from hybridoma cell culture
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
VG-20, monoclonal
Reattività contro le specie
human
Confezionamento
antibody small pack of 25 μL
Concentrazione
~1 mg/mL
tecniche
immunoblotting: 1-2 μg/mL using recombinant human VEGFA protein expressed in HEK-293
Isotipo
IgG1
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... VEGF165(7422)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Esclusione di responsabilità
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)