ABK0001
AvaBridge ELISA Kit
Sinonimo/i:
Protein Conformational Array Avastin Biosimilar, Protein Conformational Array Bevacizumab
About This Item
Prodotti consigliati
Forma dell’anticorpo
IgG fraction of antiserum
Reattività contro le specie
human (Human IgG)
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 1
I clienti hanno visto anche
Articoli
Monoclonal antibodies (mAbs) lead biologics growth, predicted $125 billion worldwide sales by 2020, emphasizing their therapeutic significance.