SAB4200790
Anti-Human IgG (Fc specific)-Peroxidase antibody, Mouse monoclonal
clone GG-7, purified from hybridoma cell culture
Sinonimo/i:
Anti-Human immunoglobulin G
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
peroxidase conjugate
Forma dell’anticorpo
purified from hybridoma cell culture
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
GG-7, monoclonal
Stato
lyophilized powder
Reattività contro le specie
human
tecniche
direct ELISA: 1:40,000-1:80,000 using 2.5 μg/mL human IgG1 for coating
Isotipo
IgG1
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Descrizione generale
The Fc fragment has various important functions such as complement fixation, site for rheumatoid factor (autoantibody directed to Fc) attachment, passage through the placental membrane and protein A binding. A certain population of lymphocytes also possess an "Fc receptor". These functions indicate the importance of immunoreagents specific for the Fc fragment of Human IgG.
Monoclonal Anti-Human IgG (Fc specific) is specific for the Fc fragment of Human IgG and is observed with all human IgG subclasses but not with the Fab fragment of human IgG, purified light chains, human IgA or human IgM.
Immunogeno
Applicazioni
Stato fisico
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)