SAB4200682
Anti-Human IgG (Fc specific) antibody, Mouse monoclonal
clone GG-7, purified from hybridoma cell culture
Sinonimo/i:
Monoclonal Anti-Human IgG (Fc specific) antibody produced in mouse
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
GG-7, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human
Concentrazione
~1 mg/mL
tecniche
ELISA: suitable
immunofluorescence: suitable
indirect ELISA: 0.25-0.5 μg/mL using 5μg/mL human IgG for coating.
Isotipo
IgG1
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
- ELISA
- Imprint Immunofixation (IIF)
- Immunofluorometric Assay (IFMA)
- Hemagglutination (HA)
- Hemagglutination Inhibition (HAI)
- Particle Counting Immunoassay (PACIA)
- detection of cytoplasmic IgG