SAB4200761
Anti-Vimentin Antibody
mouse monoclonal, LN-6
Sinonimo/i:
Anti-VIM
Scegli un formato
CHF 394.00
Scegli un formato
About This Item
CHF 394.00
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Anti-Vimentin antibody, Mouse monoclonal, clone LN-6, purified from hybridoma cell culture
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified from hybridoma cell culture
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
LN-6, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
~58 kDa
Reattività contro le specie
rat, human, porcine, monkey, bovine, canine, mouse, rabbit, hamster
Convalida avanzata
independent
Learn more about Antibody Enhanced Validation
Concentrazione
~1 mg/mL
tecniche
flow cytometry: suitable
immunoblotting: 0.25-0.5 μg/mL using human foreskin fibroblast Hs68 cell line.
immunofluorescence: 1-2 μg/mL using human foreskin fibroblast Hs68 cell line.
immunohistochemistry: 5-10 μg/mL using Human breast carcinoma sections.
immunoprecipitation (IP): suitable
Isotipo
IgM
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
bovine ... Vim(280955)
dog ... Vim(477991)
hamster ... Vim(100689099)
human ... VIM(7431)
mouse ... Vim(22352)
pig ... Vim(100522394)
rabbit ... Vim(100008924)
rat ... Vim(81818)
rhesus monkey ... Vim(705289)
Categorie correlate
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
- immunoblotting
- immunofluorescence
- flow cytometry
- immunoprecipitation
- immunohistochemistry
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Esclusione di responsabilità
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)