SAB4200748
Monoclonal Anti-Human IgM (μ-chain specific)-Peroxidase antibody produced in mouse
clone MB-11, purified immunoglobulin
Sinonimo/i:
Anti-Human immunoglobulin M
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
peroxidase conjugate
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
MB-11, monoclonal
Forma fisica
lyophilized powder
Reattività contro le specie
human
Concentrazione
~2.0 mg/mL
tecniche
ELISA: 1:40,000-1:80,000 using 2.5 μg/mL Human IgM for coating
Isotipo
IgG2b
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2