SAB4200708
Anti-Proliferating Cell Nuclear Antigen antibody, Mouse monoclonal
clone PC 10, purified from hybridoma cell culture
Sinonimo/i:
Anti-ATLD2, Anti-Cyclin, Anti-PCNA
Scegli un formato
CHF 437.00
Scegli un formato
About This Item
CHF 437.00
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Forma dell’anticorpo
purified from hybridoma cell culture
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
PC 10, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen ~36 kDa
Reattività contro le specie
monkey, rat, insect, mouse, yeast, human
Concentrazione
~1.0 mg/mL
tecniche
ELISA: suitable
flow cytometry: suitable
immunoblotting: 0.5-1 μg/mL using human foreskin fibroblast HS-68 cell line extract
immunofluorescence: 1.25-2.5 μg/mL using HeLa cells
immunohistochemistry: 10 μg/mL using heat-retrieved formalin-fixed, paraffin-embedded human Tonsil sections.
immunoprecipitation (IP): suitable
Isotipo
IgG2a
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... PCNA(5111)
Categorie correlate
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
- enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA)
- immunoblotting
- flow cytometry
- immunohistochemistry
- immunoprecipitation
- immunofluorescence
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Esclusione di responsabilità
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)