SAB4200690
Anti-EpCAM antibody, Mouse monoclonal
clone Ber-EP4, hybridoma cell culture supernatant
Sinonimo/i:
Anti-CD326 antigen, Anti-EGP, Anti-Epithelial cell surface antigen, Anti-Epithelial glycoprotein, Anti-KS 1/4 antigen, Anti-KSA, Anti-Major gastrointestinal tumor-associated protein GA733-2, Anti-Tumor-associated calcium signal transducer 1
Scegli un formato
CHF 394.00
Scegli un formato
About This Item
CHF 394.00
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
culture supernatant
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
Ber-EP4, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human
tecniche
immunofluorescence: 1:500-1:1,000 using human breast adenocarcinoma MCF-7 cell line.
immunohistochemistry: 1:250-1:500 using heat-retrieved formalin-fixed, paraffin-embedded human colon carcinoma sections.
immunoprecipitation (IP): suitable
Isotipo
IgG1
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... EPCAM(4072)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
- immunofluorescence
- immunohistochemistry
- immunoprecipitation
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Raccomandato
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)