SAB4200654
Monoclonal Anti-CHD1 antibody produced in rat
clone 2F11H5, purified from hybridoma cell culture
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rat
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
2F11H5, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human
Concentrazione
~1 mg/mL
tecniche
flow cytometry: 5-10 μg/test using using HeLa cells
immunofluorescence: 20 μg/mL using using human HeLa cells.
Isotipo
IgG2a
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... CHD1(1105)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
- immunofluorescence
- flow cytometry
- immunoblotting
- immunohistochemistry
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Esclusione di responsabilità
WGK 1