SAB4200511
Anti-FUS (internal region) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinonimo/i:
Anti-HNRNPP2, Anti-TLS, Anti-fus-like protein, Anti-fused in sarcoma, ALS6, FUS1, POMP75, 75 kDa DNA-pairing protein, Anti-fusion gene in myxoid liposarcoma, Anti-heterogeneous nuclear ribonucleoprotein P2, Anti-translocated in liposarcoma protein
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
antigen ~70 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
indirect immunofluorescence: 2.5-5.0 μg/mL using human HepG2 or MCF7 cells.
western blot: 0.5-1.0 μg/mL using whole extracts of human HEK-293T or G361 cells.
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... FUS(2521)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
- immunoblotting
- immunofluorescence
- immunohistochemistry