05-1951-S
Anti-trimethyl Histone H3 (Lys27) Antibody, clone 18E9.1, Trial Size
clone 18E9.1, from mouse
Sinonimo/i:
H3K27me3, Histone H3 (trimethyl K27), H3 histone family, member T, Histone 3, H3, Histone cluster 3, H3
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
18E9.1, monoclonal
Reattività contro le specie
human, mouse
tecniche
dot blot: suitable
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2bκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
trimethylation (Lys27)
Informazioni sul gene
human ... H3C1(8350)
mouse ... H3C1(360198)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Epigenetics & Nuclear Function
Histones
Western Blot (Snap i.d.) Analysis: A 1:25,000 dilution from a representative lot detected Histone H3 in 10 µg of HeLa acid extract.
Immunocytochemistry Analysis: A 1:125 dilution from a representative lot detected Histone H3 in A431 and NIH/3T3 cells.
Dot Blot Analysis: Histone peptides with various modifications (see table) were transferred to
PVDF membrane and probed with Anti-Trimethyl Histone H3 (Lys4) (1:100 dilution). Proteins were visualized using a Donkey Anti-rabbit IgG conjugated to HRP and a chemiluminescence detection systems.
Qualità
Western Blot Analysis: A 1:50,000 dilution of this antibody detected Histone H3 in 10 µg of HeLa acid extract.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Risultati analitici
HeLa acid extract
Esclusione di responsabilità
Not finding the right product?
Try our Motore di ricerca dei prodotti.
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1