SAB4200355
Anti-TGN46 antibody, Mouse monoclonal
clone TGN46-8, purified from hybridoma cell culture
Sinonimo/i:
Anti-Trans-Golgi network protein, 46-kD
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified from hybridoma cell culture
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
TGN46-8, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
80-100 kDa
Reattività contro le specie
human
Concentrazione
~1.0 mg/mL
tecniche
indirect immunofluorescence: 5-10 μg/mL using HeLa cells
western blot: 2-4 μg/mL using whole extracts of HEK-293T cells over-expressing human TGN46
Isotipo
IgG1
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... TGOLN2(10618)
Descrizione generale
Immunogeno
Azioni biochim/fisiol