SAB4200321
Anti-PTPRF (C-terminal) antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum
Sinonimo/i:
Anti-LAR, Anti-Leukocyte antigen-related tyrosine phosphatase, Anti-Leukocyte common antigen-related tyrosine phosphatase, Anti-Tyrosine protein phosphatase receptor type F
Scegli un formato
CHF 469.00
Spedizione prevista il31 maggio 2025
Scegli un formato
About This Item
CHF 469.00
Spedizione prevista il31 maggio 2025
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
IgG fraction of antiserum
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen ~150 kDa
antigen ~210 kDa
antigen ~85 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
immunoprecipitation (IP): 5-10 μL using lysates of HEK-293T cells over-expressing human PTPRF.
western blot: 1:500-1:1000 using lysates of HEK-293T cells over-expressing human PTPRF.
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... PTPRF(5792)
mouse ... Ptprf(19268)
rat ... Ptprf(360406)
Categorie correlate
Descrizione generale
Specificità
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)