SAB4200042
Anti-USP7 antibody, Rat monoclonal
clone USP 3D8, purified from hybridoma cell culture
Sinonimo/i:
Anti-HAUSP, Anti-TEF1, Monoclonal Anti-USP7 antibody produced in rat
Origine biologica
rat
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified from hybridoma cell culture
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
USP 3D8, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen ~130 kDa
Reattività contro le specie
human, rat
Confezionamento
antibody small pack of 25 μL
tecniche
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: 2-4 μg/mL using HeLa cell extracts
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... USP7(7874)
Categorie correlate
Descrizione generale
Specificità
Applicazioni
- immunoblotting
- immunoprecipitation
- immunocytochemistry
Azioni biochim/fisiol
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Esclusione di responsabilità
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)