SAB4200028
Anti-XRN1 antibody produced in rabbit
~1.0 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-5′-3′ exoribonuclease 1, Anti-DKFZp434P0721, Anti-DKFZp686B22225, Anti-DKFZp686F19113, Anti-FLJ41903
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen ~195 kDa
Reattività contro le specie
mouse, human
Concentrazione
~1.0 mg/mL
tecniche
indirect immunofluorescence: 2-5 μg/mL using paraformaldehyde fixed NIH-3T3 cells
western blot: 2-4 μg/mL using nuclear extract of HEK-293T
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... XRN1(54464)
mouse ... Xrn1(24127)
rat ... Xrn1(300944)
Descrizione generale
Applicazioni
- immunostaining
- immunoblotting
- immunofluorescence.
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)