SAB4100313
Monoclonal Anti-LGALS3BP antibody produced in mouse
clone LGALS3BP-A265, culture supernatant
Sinonimo/i:
Anti-90K, Anti-BTBD17B, Anti-Lectin, galactoside-binding, soluble, 3 binding protein, Anti-MAC-2-BP
Scegli un formato
About This Item
Prodotti consigliati
Coniugato
unconjugated
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
culture supernatant
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
LGALS3BP-A265, monoclonal
Stato
aqueous solution
PM
antigen predicted mol wt 65.2 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
western blot: suitable
Isotipo
IgG1
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... LGALS3BP(3959)
Descrizione generale
Immunogeno
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)