SAB3700435
Anti-Swine IgG (H+L)-Alkaline Phosphatase antibody produced in goat
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-Pig IgG (H+L)-Alkaline Phosphatase antibody produced in goat, Anti-Porcine IgG (H+L)-Alkaline Phosphatase antibody produced in goat, ALP, Alk Phos
Scegli un formato
CHF 225.00
Spedizione prevista il15 aprile 2025
Scegli un formato
About This Item
CHF 225.00
Spedizione prevista il15 aprile 2025
Prodotti consigliati
Origine biologica
goat
Livello qualitativo
Coniugato
alkaline phosphatase conjugate
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
secondary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
swine
Concentrazione
1.0 mg/mL
tecniche
immunohistochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Categorie correlate
Specificità
Immunogeno
Proprietà fisiche
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)