SAB3700263
Anti-goat IgG (H+L)-Rhodamine antibody produced in mouse
affinity isolated antibody, lyophilized powder
Sinonimo/i:
Rhodamine, TRITC
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Coniugato
rhodamine conjugate
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
secondary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
lyophilized powder
Reattività contro le specie
goat
tecniche
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: suitable
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Categorie correlate
Specificità
Immunogeno
Proprietà fisiche
Stato fisico
Ricostituzione
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)