SAB3700137
Anti-Horse IgG F(ab′)2-Peroxidase antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, lyophilized powder
Sinonimo/i:
HRP
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
peroxidase conjugate
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
secondary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
lyophilized powder
Reattività contro le specie
horse
tecniche
immunohistochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Specificità
Immunogeno
Proprietà fisiche
Stato fisico
Ricostituzione
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)