Documenti fondamentali
SAB3700117
Sigma-Aldrich
Anti-Dog IgG (H+L)-Biotin antibody produced in goat
affinity isolated antibody, lyophilized powder
Scegli un formato
2 MG
CHF 218.00
CHF 218.00
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
2 MG
CHF 218.00
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
CHF 218.00
Check Cart for Availability
Origine biologica
goat
Livello qualitativo
Coniugato
biotin conjugate
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
secondary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
lyophilized powder
Reattività contro le specie
dog
tecniche
immunohistochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Specificità
This product was prepared from monospecific antiserum by immunoaffinity chromatography using Dog IgG coupled to agarose beads. Assay by immunoelectrophoresis resulted in a single precipitin arc against Anti-Biotin, Anti-Goat Serum, Dog IgG and Dog Serum.
Immunogeno
Dog IgG whole molecule
Proprietà fisiche
Antibody format: IgG
Stato fisico
Supplied in 0.02 M Potassium Phosphate, 0.15 M Sodium Chloride, pH 7.2 with 10 mg/mL Bovine Serum Albumin (BSA) - Immunoglobulin and Protease free
Ricostituzione
Reconstitute with 1.0 mL deionized water (or equivalent).
Esclusione di responsabilità
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Non trovi il prodotto giusto?  
Pittogrammi
Skull and crossbonesEnvironment
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)