Documenti fondamentali
SAB3700047
Sigma-Aldrich
Anti-Cat IgG F(ab′)2-Biotin antibody produced in goat
affinity isolated antibody, lyophilized powder
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
Origine biologica
goat
Livello qualitativo
Coniugato
Texas Red® conjugate
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
secondary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
lyophilized powder
Reattività contro le specie
cat
tecniche
immunohistochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Categorie correlate
Specificità
This product was prepared from monospecific antiserum by immunoaffinity chromatography using Cat IgG coupled to agarose beads followed by solid phase adsorption(s) to remove any unwanted reactivities. Assay by immunoelectrophoresis resulted in a single precipitin arc against Anti-Biotin, Anti-Goat Serum, Cat IgG, Cat IgG F(ab′)2 and Cat Serum. No reaction was observed against Cat IgG F(c).
Immunogeno
Cat IgG F(ab′)2 fragment
Proprietà fisiche
Antibody format: IgG
Stato fisico
Supplied in 0.01 M Sodium Phosphate, 0.15 M Sodium Chloride, pH 7.2 with 10 mg/mL Bovine Serum Albumin (BSA) - Immunoglobulin and Protease free
Ricostituzione
Reconstitute with 1.0 mL deionized water (or equivalent).
Note legali
Texas Red is a registered trademark of Life Technologies
Non trovi il prodotto giusto?  
Pittogrammi
Skull and crossbonesEnvironment
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)