SAB3501072
Anti-TUBA1A (TUBA3) Antibody
rabbit polyclonal
Sinonimo/i:
Anti-TUBA2, Anti-bA408E5.3
Scegli un formato
CHF 465.00
Scegli un formato
About This Item
CHF 465.00
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Anti-ALPHA-TUBULIN antibody produced in rabbit, affinity isolated antibody
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
predicted mol wt 50 kDa
Reattività contro le specie
human, rat, mouse
Concentrazione
1 mg/mL
tecniche
ELISA: suitable
immunoblotting: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... TUBA1A(7846)
Immunogeno
Caratteristiche e vantaggi
Linkage
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Prodotti correlati
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)