SAB3501005
Anti-MYBPC1 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinonimo/i:
Anti-LCCS4, Anti-MYBPCC, Anti-MYBPCS, Anti-MYOTREM, Anti-ssMyBP-C
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
mouse, human, rat
Concentrazione
1 mg/mL
tecniche
ELISA: suitable
immunoblotting: suitable
immunofluorescence: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... MYBPC1(4604)
Immunogeno
Caratteristiche e vantaggi