SAB3500120
Monoclonal Anti-ORAI3 antibody produced in mouse
clone 2H2G9, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-Calcium release-activated calcium channel protein 3, Anti-TMEM142C, Anti-Transmembrane protein 142C
Scegli un formato
CHF 367.00
Scegli un formato
About This Item
CHF 367.00
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
2H2G9, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
predicted mol wt 32 kDa
Reattività contro le specie
rat, human
tecniche
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Categorie correlate
Immunogeno
Caratteristiche e vantaggi
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)