Documenti fondamentali
SAB2900247
Sigma-Aldrich
Anti-USP18 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
43 kDa ISG15-specific protease, ISG15 specific protease, deubiquitinating enzyme 18, hubp43
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human
tecniche
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: suitable
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... USP18(11274)
Immunogeno
Synthetic peptide from human USP18.
Caratteristiche e vantaggi
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Stato fisico
0.02 M potassium phosphate, 0.15 M sodium chloride, pH 7.2, 0.01% sodium azide.
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)