SAB2702475
Anti-Gfap antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinonimo/i:
cb345, etID36982.3, gfapl, wu:fb34h11
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
51kDa
Reattività contro le specie
zebrafish
Concentrazione
2.07mg/mL
tecniche
immunohistochemistry: 1:100-1:500
western blot: 1:500-1:3,000
Isotipo
IgG
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
zebrafish ... gfap(30646)
Categorie correlate
Immunogeno
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi