SAB2702233
Monoclonal Anti-Dengue virus Envelope protein antibody produced in mouse
clone GT643, affinity isolated antibody
Scegli un formato
CHF 423.00
Scegli un formato
About This Item
CHF 423.00
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
GT643, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
51-60kDa
Reattività contro le specie
Dengue virus
Concentrazione
1mg/mL
tecniche
flow cytometry: suitable
immunofluorescence: 1:100-1:2,000
western blot: 1:500-1:3,000
Isotipo
IgG2b
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Categorie correlate
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi
Altre note
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)