SAB2700781
Anti-ATP5A1 (C-terminal) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
ATP5A, ATP5A1, ATP5AL2, ATPM
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
mouse, human, rat
tecniche
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: 1:100-1:1000
western blot: 500-3000
N° accesso NCBI
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... ATP5A1(498)
Immunogeno
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Caratteristiche e vantaggi
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2