MABT118
Anti-Desmoglein-1 Antibody, clone 32-2B
clone 32-2B, from mouse
Sinonimo/i:
Desmoglein-1, Desmosomal glycoprotein 1, DG1, DGI, Pemphigus foliaceus antigen
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
32-2B, monoclonal
Reattività contro le specie
human
Reattività contro le specie (prevista in base all’omologia)
bovine (immunogen homology)
tecniche
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2aκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... DSG1(1828)
Categorie correlate
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Immunofluorescence Analysis: A 1:1,000 dilution from a representative lot detected Desmoglein-1 in human tonsil tissues.
Western Blot Analysis: A representative lot from an independent laboratory detected Desmoglein-1 in bovine epidermal desmosomal cores and in human keratinocyte cell lysates. (Vilela, M. J., et al. (1995). J Cell Sci. 108(Pt 4):1743-1750.).
Immunofluorescent Analysis: A representative lot from an independent laboratory detected Desmoglein-1 in MDCK cells (Vilela, M. J., et al. (1995). J Cell Sci. 108(Pt 4):1743-1750.).
Immunohistochemistry Analysis: A representative lot from an independent laboratory detected Desmoglein-1 in human epidermal tissue (Maruani, A., et al. (2008). Am J Clin Pathol. 130(3):369-374.).
Cell Structure
ECM Proteins
Qualità
Western Blot Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected Desmoglein-1 in 10 µg of human tonsil tissue lysate.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Risultati analitici
Human tonsil tissue lysate.
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1