Documenti fondamentali
SAB2500595
Sigma-Aldrich
Anti-Lipocalin 2/NGAL (AB1) antibody produced in goat
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-HGNC:6526, Anti-LCN2, Anti-Oncogenic lipocalin 24p3, Anti-Uterocalin
Scegli un formato
100 μG
CHF 514.00
CHF 514.00
Spedizione prevista il25 maggio 2025
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 μG
CHF 514.00
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
CHF 514.00
Spedizione prevista il25 maggio 2025
Origine biologica
goat
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human
tecniche
immunohistochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... LCN2(3934)
Immunogeno
Peptide with sequence C-AILREDKDPQKMY from the internal region of the protein sequence according to NP_005555.2.
Caratteristiche e vantaggi
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Stato fisico
Supplied at 0.5 mg/mL in Tris saline with 0.02% sodium azide and 0.5% bovine serum albumin.
Esclusione di responsabilità
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)