SAB2500530
Anti-IFT88/Polaris antibody produced in goat
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-D13S1056E, Anti-HGNC:20606, Anti-Polaris, Anti-TTC10, Anti-Tetratricopeptide repeat domain 10
Scegli un formato
CHF 386.00
Scegli un formato
About This Item
CHF 386.00
Prodotti consigliati
Origine biologica
goat
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
mouse, human
tecniche
ELISA: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... IFT88(8100)
Descrizione generale
Immunogeno
Azioni biochim/fisiol
Caratteristiche e vantaggi
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)