Documenti fondamentali
SAB2500444
Sigma-Aldrich
Anti-GAD2(GAD67) Antibody
goat polyclonal
Sinonimo/i:
Anti-GAD65, Anti-Glutamate decarboxylase 2
Scegli un formato
100 μG
CHF 386.00
CHF 386.00
Check Cart for Availability
Per il tuo target è disponibile un anticorpo ricombinante privo di conservanti. Prova ZRB1091
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 μG
CHF 386.00
About This Item
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
CHF 386.00
Check Cart for Availability
Per il tuo target è disponibile un anticorpo ricombinante privo di conservanti. Prova ZRB1091
Nome del prodotto
Anti-GAD2/GAD65 antibody produced in goat, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Origine biologica
goat
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human, mouse, chimpanzee, rat, canine
tecniche
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... GAD2(2572)
Descrizione generale
Glutamate decarboxylase 2 (GAD2) is a 65kDa protein expressed in β-cells. The gene encoding this protein is localized on human chromosome 10p12.1.
Immunogeno
Peptide with sequence C-TLEDNEERMSRLSK from the internal region of the protein sequence according to NP_000809.1.
Azioni biochim/fisiol
Glutamate decarboxylase 2 (GAD2) is an isoform of glutamate decarboxylase, which is involved in the synthesis of γ-aminobutyric acid (GABA). GAD2 is an auto-antigen in type I diabetes and has been shown to have a role in gastric cancer.
Caratteristiche e vantaggi
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Stato fisico
Supplied at 0.5 mg/mL in Tris saline with 0.02% sodium azide and 0.5% bovine serum albumin.
Esclusione di responsabilità
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Non trovi il prodotto giusto?  
Raccomandato
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
The role of glutamate decarboxylase 65 in gastric cancer development, progression, and prognosis.
Song Y
Histopathology (2013)
Plasma GAD65, a Marker for Early ?-Cell Loss After Intraportal Islet Cell Transplantation in Diabetic Patients.
Ling Z
The Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism (2015)
Epigenetic signature of panic disorder: A role of glutamate decarboxylase 1 (GAD1) DNA hypomethylation?
Katharina D
Progress in Neuro-Psychopharmacology & Biological Psychiatry (2013)
Immuno-chemistry of hydroxyl radical modified GAD-65: A possible role in experimental and human diabetes mellitus.
Moinuddin
IUBMB Life, 67(10) (2015)