Documenti fondamentali
SAB2500357
Sigma-Aldrich
Anti-EPB41L2 /4.1G (AA 593-604) antibody produced in goat
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-4.1-G, Anti-DKFZp781D1972, Anti-DKFZp781H1755, Anti-Erythrocyte membrane protein band 4.1-like 2, Anti-RP3-324N14.1
Scegli un formato
100 μG
CHF 386.00
CHF 386.00
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 μG
CHF 386.00
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
CHF 386.00
Check Cart for Availability
Origine biologica
goat
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human
tecniche
immunohistochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... EPB41L2(2037)
Immunogeno
Peptide with sequence C-RREVRSPTKAPH from the internal region of the protein sequence according to NP_001422.1.
Caratteristiche e vantaggi
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Stato fisico
Supplied at 0.5 mg/mL in Tris saline with 0.02% sodium azide and 0.5% bovine serum albumin.
Non trovi il prodotto giusto?  
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)